Läs mer
Fisherbrand™ Konisk separeringstratt av glas med PTFE-stoppkran
Produktkod. 11502792 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Stopparnummer:
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11502792
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och ISO 4800 Certifierad. Fisherbrand™ Konisk separationstratt av glas med PTFE-stoppkran levereras med en propp av glas och plast. Finns med utbytbart glas eller PTFE kran.
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • ISO 4800 Certifierad
  • Levereras med en propp av glas och plast
  • Finns med utbytbart glas eller PTFE kran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 4800
Kvantitet 1PK
Kran PTFE
Proppmaterial Glas, plast
Stopparnummer 29/32
Produkttyp Separerande tratt