Läs mer
Hirschmann™ Glass Coverslips for Haemacytometer
Mått (L x B):
20 x 26 mm
Produkttyp:
Hemacytometer täckglas
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Surface ground and polished surface
- LOT number on the packaging
- Labelled with: usable until, CE pursuant to IVD 98/79 EC According to the German Calibration Regulation (Eichordnung), only officially calibrated haemocytometer glass covers may be placed on the market and used in the FRG
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hemacytometer täckglas |
| Material | Glass |
| Tjocklek (metrisk) | 0.4 mm |
| Mått (L x B) | 20 x 26 mm |
| För användning med (utrustning) | Haemocytometer |