Läs mer
Gravis Dropperflaskor av glas
Produktkod. 11764905
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
nr per ärende:
127 Varje
156 Var och en
Produktkod. 11764905
Brand: Gravis C007341127+U26061INV
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
För förvaring och dispensering av små mängder vätskeprover. Gravis Dropperflaskor av glas finns i tre olika kapaciteter för att passa dina behov.
  • Tillverkad av soda lime glas
  • Levereras monterad med skruvlock, sprutlampa och rör
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Material Glas
nr per ärende 127 Varje
Höjd (metrisk) 120 mm