Läs mer
Nordic Pack Glass Dropping Pipettes
Produktkod. p-7083535
Encompass
Volym (metrisk):
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 114
Paket med 150
Paket med 68
Varje
Produktkod. 11321515
Brand: Nordic Pack 1130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glass dropping Pipettes
  • Made from glass
  • Available in different capacities
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 32 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 30 mL
Typ Dropping Pipette
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.