Läs mer
Brady™ Glasfylld Nylon Minikabellåsning med stålkabel
Material:
Glasfylld Nylon
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Levereras med 2,44 m mantlad stålkabel som ger extra styrka för en tät passning på ventiler och spakar.
- 6 låshål rymmer de flesta hänglåsbyglar och haspar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Minikabellåsning med stålkabel |
| Färg | Rött |
| Material | Glasfylld Nylon |
| Certifikat och efterlevnad | OSHA 1910.147 |
| Djup (engelska) | 1,78 tum. |
| Djup (metriskt) | 45.27 mm |
| Diameter (engelska) | 4 tum |
| Diameter (engelska) Shackle | 0,28 tum. |
| Diameter (metrisk) | 101.6 mm |
| Diameter (metrisk) bygel | 7 mm |
| Visa mer |