Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Graderade pipetter, blå examen
Produktkod. 11700834
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 11700834
Brand: Hirschmann™ 1101160
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klass AS Graderade pipetter, Blue Graduation kommer med en bomullsplugg som standard.
  • Enl. till DIN EN ISO 835
  • Huvudpunkt ringgradering i blått
  • Graderad till spets, noll överst, typ 3
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Kalibrerad Ja
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 835
Klass AS
Material Polypropen
Graderad Ja
Kvantitet 12 st
Tolerans 0.03 mL
Färg Blått
Volym (metrisk) 10 mL
Typ Glödlampa pipett