Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Graderade pipetter, blå examen
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivning
- Enl. till DIN EN ISO 835
- Huvudpunkt ringgradering i blått
- Graderad till spets, noll överst, typ 3
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrerad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 835 |
| Klass | AS |
| Material | Naturgummi |
| För användning med (applikation) | Pipettfyllare fungerar via en serie glaskulventiler för luftutsläpp, sug och leverans |
| Färg | Blått |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Typ | Pipettfyllare |
| För användning med (utrustning) | Pipetter upp till 1000 ml |