Läs mer
Rogo Sampaic™ Glasmikroskopglas
Produktkod. 11864782
Hörnstil:
Frostad marginal
Gränslös
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 11864782
Brand: Rogo Sampaic™ BPB017
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håller prover för observation med mikroskop. Rogo Sampaic™ Glasmikroskopglas är tillverkade av sodakalkglas och finns med eller utan frostad marginal.
  • Raw eller slipad kantstilar tillgängliga
  • Mått: ca. 76 x 26 mm
  • Levereras i förpackningar om 50 st
Specifikationer
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 26 mm
Kanter 90° eller Raw Lapped
Material Soda Lime Glas
Tjocklek (metrisk) 1.1 mm
Beläggning Polerad
Hörnstil Gränslös
Kvantitet 50 st