Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime Glas Pasteur Pipett
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
230 mm
270 mm
Typ:
Pasteurpipett i bomull
Urkopplad Pasteurpipett
Tipsstil:
Standard tips
Stängd spets
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Beskrivning | Med förträngning |
| Material | Soda Lime Glas |
| För användning med (applikation) | Engångsanvändning i mikrobiologiska och serologiska laboratorieapplikationer, pipettering av vätskor, droppvis dosering av vätskor och reagenser, distribution av uppvärmda vätskemängder |
| Kvantitet | 1000 Pk. |
| Tipsstil | Stängd spets |
| Volym (engelska) | 0,07 oz. |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Längd (metrisk) | 230 mm |
| Typ | Urkopplad Pasteurpipett |
| Visa mer |