Läs mer
Poulten & Graf GmbH Volac™ Pasteurpipetter i glas
Längd (metrisk):
150 mm
230 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterile
Inkluderar:
Pluggad
Plugged
Urkopplad
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Beskrivning
- Finns med eller utan stickpropp
- Glaspipetter finns i längderna 150, 230 och 270 mm
- Förpackningsmaterial är noggrant utvalt för att säkerställa användarvänlighet för teknikern med maximalt skydd mot brott under transport och minimal ludd eller dammkontamination
- Alla standardpipetter kan levereras med ''sealed points'' och brytmärke
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | BS5732, ISO7712 |
| Material | Glas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Droppar/ml | 30 till 35 ml |
| Inkluderar | Pluggad |
| Kvantitet | 1000 förpackning |
| Längd (metrisk) | 230 mm |
| Typ | Pasteurpipett |
| Disponibel | Engångsbruk |