Läs mer
Poulten & Graf GmbH Volac™ Pasteurpipetter i glas
Produktkod. 15934702
Längd (metrisk):
150 mm
230 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterile
Inkluderar:
Pluggad
Plugged
Urkopplad
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Produktkod. 15934702
Brand: Poulten & Graf GmbH D812/VA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa pipetter för en mängd olika applikationer. Poulten Graf™ Volac™ Pasteurpipetter i glas har en något tyngre väggtjocklek för att ge större styrka och minska risken för brott vid användning eller vid montering av PVC-spennar.
  • Available with or without plug
  • Glass pipets come in 150, 230 and 270mm lengths
  • Packing materials are carefully chosen to ensure ease of use for the technician with maximum protection from breakage during transit and minimum lint or dust contamination
  • All standard pipettes can be supplied with 'sealed points' and break mark
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BS5732,ISO7712
Diameter (metrisk) Yttre 6.8 to 7.1 mm
Material Soda Lime Glass
Sterilitet Sterile
Inkluderar Plugged
Kvantitet 250
Längd (metrisk) 230 mm
Typ Pasteur Pipet
Disponibel Single-use