Läs mer
Poulten & Graf GmbH Volac™ Pasteurpipetter i glas
Längd (metrisk):
150 mm
230 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterile
Inkluderar:
Pluggad
Plugged
Urkopplad
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Beskrivning
- Available with or without plug
- Glass pipets come in 150, 230 and 270mm lengths
- Packing materials are carefully chosen to ensure ease of use for the technician with maximum protection from breakage during transit and minimum lint or dust contamination
- All standard pipettes can be supplied with 'sealed points' and break mark
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | BS5732,ISO7712 |
| Material | Soda Lime Glass |
| Sterilitet | Sterile |
| Droppar/ml | 30 to 35 mL |
| Inkluderar | Plugged |
| Kvantitet | 250 Pack |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Typ | Pasteur Pipet |
| Disponibel | Single-use |