Läs mer
Fisherbrand™ Glas päronformad separeringstratt med glasstoppkran
Produktkod. 11922138 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Stopparnummer:
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11922138
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Separerar blandningar till oblandbara lösningsmedel. Fisherbrand™ Glaspäronformad separeringstratt med glasstoppkran finns med utbytbar glas- eller PTFE-avstängningskran, men levereras med glas- och plastpropp.
  • Easy-open stopper helps to reduce pressure buildup during processing.
  • Constructed in chemical resistant borosilicate glass.
  • ISO 4800 Certified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Borosilicate Glass
Certifikat och efterlevnad ISO 4800
Kvantitet 1PK
Kran Glass
Proppmaterial Glass, Plastic
Stopparnummer 24/29
Produkttyp Separating funnel