Läs mer
Fisherbrand™ Glas päronformad separeringstratt med glasstoppkran
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Stopparnummer:
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Separerar blandningar till oblandbara lösningsmedel. Fisherbrand™ Glaspäronformad separeringstratt med glasstoppkran finns med utbytbar glas- eller PTFE-avstängningskran, men levereras med glas- och plastpropp.
- Easy-open stopper helps to reduce pressure buildup during processing.
- Constructed in chemical resistant borosilicate glass.
- ISO 4800 Certified.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Material | Borosilicate Glass |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4800 |
| Kvantitet | 1PK |
| Kran | Glass |
| Proppmaterial | Glass, Plastic |
| Stopparnummer | 29/32 |
| Produkttyp | Separating funnel |