Läs mer
Fisherbrand™ Päronformad separeringstratt av glas med PTFE-stoppkran
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Stopparnummer:
19/26
24/29
29/32
Unit Size:
Varje
Description
Tillverkad i kemikaliebeständigt borosilikatglas. Fisherbrand™ Glaspäronformad separertratt med PTFE-stoppkran separerar blandningar till oblandbara lösningsmedel. Finns med utbytbart glas eller PTFE avstängningskran, men levereras med glas- och plastpropp.
- Lättöppningsproppen hjälper till att minska tryckuppbyggnaden under bearbetningen.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4800 |
| Kvantitet | 1PK |
| Kran | PTFE |
| Proppmaterial | Glas, plast |
| Stopparnummer | 19/26 |
| Produkttyp | Separerande tratt |