Läs mer
Fisherbrand™ Päronformad separeringstratt av glas med PTFE-stoppkran
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Stopparnummer:
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Tillverkad i kemikaliebeständigt borosilikatglas. Fisherbrand™ Glaspäronformad separertratt med PTFE-stoppkran separerar blandningar till oblandbara lösningsmedel. Finns med utbytbart glas eller PTFE avstängningskran, men levereras med glas- och plastpropp.
- Lättöppningsproppen hjälper till att minska tryckuppbyggnaden under bearbetningen.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4800 |
| Kvantitet | 1PK |
| Kran | PTFE |
| Proppmaterial | Glas, plast |
| Stopparnummer | 19/26 |
| Produkttyp | Separerande tratt |