Läs mer
Fisherbrand™ Päronformad separeringstratt av glas med PTFE-stoppkran
Produktkod. 11962138 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Stopparnummer:
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11962138
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad i kemikaliebeständigt borosilikatglas. Fisherbrand™ Glaspäronformad separertratt med PTFE-stoppkran separerar blandningar till oblandbara lösningsmedel. Finns med utbytbart glas eller PTFE avstängningskran, men levereras med glas- och plastpropp.
  • Tillverkad i kemikaliebeständigt borosilikatglas.
  • ISO 4800 Certifierad.
    • Lättöppningsproppen hjälper till att minska tryckuppbyggnaden under bearbetningen.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kapacitet (metrisk) 250 ml
    Material Borsilikatglas
    Certifikat och efterlevnad ISO 4800
    Kvantitet 1PK
    Kran PTFE
    Proppmaterial Glas, plast
    Stopparnummer 24/29
    Produkttyp Separerande tratt