Läs mer
Macherey-Nagel™ Glasplatta Adamant
Produktkod. p-8012122 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Mått (L x B):
10 x 10 cm
Kvantitet:
25-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 10181802
Brand: Macherey-Nagel™ 821050
Bara null kvar
Specifikationer
Partikelstorlek 5 till 17μ m
Porstorlek 60Å
Kvantitet 25-pack
Typ Glasplatta
Porvolym 0.75 mL/g
Specifik yta ∼500 m2 /g
Mått (L x B) 10 x 10 cm