Läs mer
Invitrogen™ BacMam LRRK2 D1994A Reagens
Produktkod. 11370802
Kvantitet:
15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11370802
Brand: Invitrogen™ undefined
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
BacMam LRRK2 D1994A Reagent är ett modifierat insektscellvirus (baculovirus) som möjliggör enkelt, effektivt och titrerbart överuttryck av fullängds D1994A LRRK2 (kinasdöd LRRK2-mutant) i ditt val av cellulär bakgrund, inklusive primära neuroner och neuroblastomcellinjer.
BacMam LRRK2 D1994A Reagent är ett modifierat insektscellvirus (baculovirus) som möjliggör enkelt, effektivt och titrerbart överuttryck av fullängds D1994A LRRK2 (kinasdöd LRRK2-mutant) i ditt val av cellulär bakgrund, inklusive primära neuroner och neuroblastomcellinjer.
BacMam LRRK2 D1994A Reagent tillåter användare att:
  • Undersöka LRRK2-mutationsmekanismer och stimulussvar
  • Analysera LRRK2-relevans över ett brett spektrum av parametrar
  • Använd de flesta cellulära bakgrunder från däggdjur för LRRK2-överuttryck
Undersök LRRK2-mutationer med BacMam-reagenser
Användning av BacMam LRRK2 terapeutiska muterade reagenser G2019S (kat. nr. A13389) och D1994A förutom vildtyps LRRK2-reagens (kat. nr. A13388) gör det möjligt för dig att undersöka och fastställa LRRK2-mutantmekanismer. Du kan också utvärdera skillnaderna i cellulärt svar på en stimulus mellan de olika mutationerna.
Utöka ditt batteri av cellulära analyser för LRRK2
När fullängds LRRK2 D1994A har introducerats i din cellulära bakgrund, ger de transducerade cellerna dig flexibiliteten att utföra många typer av LRRK2-forskning. Några exempel inkluderar att studera regleringen av fysiologiskt funktionella vägar (inklusive signalvägar som leder till funktion), eller identifiering av potentiella fysiologiska substrat för LRRK2.
Överuttryck LRRK2 i full längd i de flesta däggdjurscellbakgrunder
BacMam-teknologin använder ett modifierat baculovirus för att leverera och uttrycka gener i däggdjursceller med minimal ansträngning och toxicitet. Det möjliggör ett effektivt, titrerbart LRRK2 D1994A-proteinuttryck i olika däggdjurscellulära bakgrunder, inklusive cellinjer som kanske inte är kompatibla med traditionella transfektionsmetoder som primära neuroner och neuroblastomcellinjer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Reagens
Leveranstyp Baculovirus (BacMam System)
Kvantitet 15 ml
Gensymbol LRRK2
Mänskligt proteinklass Kinases
Frakt skick Wet Ice