Läs mer
BUCHI Glas mottagande kolv
Handla allt Buchi Produkter
Volym (metrisk):
125 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- GL40 thread
- 125 mL volume
- P+G coated glassware
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Glas |
| Typ | Mottagande kolv |
| Material (Beläggning) | Plast och glas |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Volym (metrisk) | 125 ml |