Läs mer
Resch Glas™ Flaskor med rullad glas
Volym (metrisk):
3 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
100 ml
Höjd (metrisk):
31 mm
46 mm
51 mm
53 mm
56 mm
71 mm
76 mm
81 mm
146 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
34 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 250
Description
- Soda-lime glas
- PE snäpplock
- Icke-steril
Specifications
Specifications
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Beskrivning | Rullade glasflaskor med snäpplock |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,7 tum |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 19 mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Volym (metrisk) | 3 ml |
| För användning med (applikation) | En mängd olika laboratorieapplikationer |
| Höjd (engelska) | 1,2 tum |
| Show More |