Läs mer
Resch Glas™ Flaskor med rullad glas
Produktkod. 10598911
Volym (metrisk):
3 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
100 ml
Höjd (metrisk):
31 mm
46 mm
51 mm
53 mm
56 mm
71 mm
76 mm
81 mm
146 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
34 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 250
Produktkod. 10598911
Brand: Resch Glas™ 9400290
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glasrullade fälgflaskor är idealiska för en mängd olika laboratorieapplikationer. Flaskorna är gjorda av soda-lime glas med ett tättslutande polyeten snäpplock, icke-sterilt.
  • Soda-lime glas
  • PE snäpplock
  • Icke-steril
Specifikationer
Stängningsfärg Naturlig
Beskrivning Rullade glasflaskor med snäpplock
Diameter (engelska) Yttre 1,3 tum.
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 34 mm
Material Soda Lime Glas
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 100 ml
För användning med (applikation) En mängd olika laboratorieapplikationer
Höjd (engelska) 5,7 tum.
Material (tätning) Polyeten
Hals stil Valsad fälg
Volym (engelska) 3,4 oz.
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Snap Cap
Höjd (metrisk) 146 mm
Typ Flaska med rullad kant