Läs mer
Poulten Selfe™ Rutinviskometer av glas
Produktkod. 13121083
Viskositetsområde:
0,5 till 2 cSt
1600 till 8000 cSt
20 till 100 cSt
240 till 1200 cSt
500 till 2500 cSt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13121083
Brand: Poulten Selfe™ 1634/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lämplig för mätning av transparenta vätskor
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Lämplig för transparenta vätskor, nominell totallängd 250 mm. Ungefärlig provstorlek 7mL. Kalibreringsdata vid 40 °C med konstanten, C, angiven vid 40 C °och 100 °C. Med NAMAS-certifiering av kalibrering.
Specifikationer
Produkttyp Rutinmässig viskosimeter
Viskositetsområde 500 till 2500 cSt
Kalibrerad Ja
Material Glas
Storlek 450