Läs mer
Fisherbrand™ Provflaskor med skruvhals av glas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1,75 ml
3,5 ml
7 ml
10,5 ml
14 ml (rotor med fast vinkel), 20 ml (rotor med svängskopa)
21 ml
28 ml
Stängningsstorlek:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Stil:
Hög form
Knäböjform
Förpackningsstorlek:
Paket med 190
Paket med 231
Paket med 264
Paket med 399
Paket med 666
Paket med 882
Beskrivning
- Tillverkad av klart neutralt glas typ 1B
- Squat och lång formalternativ med standard halsstorlekar
- 1 dram motsvarar ungefär 3,55 ml (eller 0,125 fl. oz.)
- Lämplig för applikationer för media, diagnostik, lagring, visning och provinsamling
- Fisherbrand™ Svarta polypropenskruvlock för glasprovflaskor säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 21 mm |
| Material | Neutralt glas (Typ 1B) |
| Volym (metrisk) | 21 ml |
| Stil | Hög form |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Höjd (metrisk) | 86 mm |
| Stängningsstorlek | 18 mm |