Läs mer
Fisherbrand™ Skalflaska av glas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1,4 ml
2,3 ml
5,5 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Höjd (metrisk):
31,5 mm
40 mm
44,6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8.2 mm |
| Material | Glass |
| Volym (metrisk) | 1,4 ml |
| För användning med (applikation) | HPLC |
| Hals stil | Shell Vial |
| Förpackningstyp | CleanPack |
| Volym (metrisk) Rest | <80 μL |
| Volym (metrisk) Fungerar | 1 mL |
| Basstil | Flat Bottom |
| Visa mer |