Läs mer
Fisherbrand™ Skalflaska av glas
Produktkod. 12960861 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1.4 mL
2.3 mL
5.5 mL
Färg:
Amber
Klart
Höjd (metrisk):
31.5 mm
40 mm
44.6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12960861
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Rekommenderas för HPLC-användning.
  • Recommended for HPLC usage
  • Shell vials and the appropriate plugs can also be supplied as a 2in1 KIT
  • Handy and inexpensive vial/ closure combination for uncritical analyses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Amber
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 2.3 mL
För användning med (applikation) HPLC
Hals stil Shell Vial
Förpackningstyp CleanPack, Polypropylene Box
Volym (metrisk) Rest <100 μL
Volym (metrisk) Fungerar 1.5 mL
Basstil Flat Bottom
Höjd (metrisk) 31.5 mm
Kvantitet 100
Markeringspunkt No