Läs mer
Glassprutor
Produktkod. p-8007449
Volym (metrisk):
2 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12379219
Brand: S Murray SAMCO G812/02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa sprutor för en mängd olika applikationer. Glassprutor har en metallspets och är helt utbytbara.
  • Glasspruta med metallspets
  • Luer passning
  • Fullt utbytbara
  • Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Material Glas
Produkttyp spruta
Volym (metrisk) 2 mL