Läs mer
Hirschmann™ Trapetsformad volymflaska av glas med propp av polyeten
Produktkod. 11786752
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Standard konisk fog:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11786752
Brand: Hirschmann™ 2960165
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad i klass A, DURAN™ glas
  • Blå examen
  • Certifierad överensstämmelse, med daterad partiidentifikation
  • Trapetsformad
  • Standard jord och PE-propp
  • Kalibrerad för IN, DIN EN ISO 1042
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 110 mm
Gräns för fel ±0,04 ml
Standard konisk fog 10/19 NS Standard Ground
Tolerans ±0,04 ml
Graderad Ja
Klass A