Läs mer
Fisherbrand™ Glaskärl för PTFE-vävnadskvarn
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
15 ml
30 ml
50 ml
Längd (metrisk):
120 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 vardera |
| Storlek | Hålstorlek: 8mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Tissue Grinder Homogenizer |
| För användning med (applikation) | Partikelstorleksminskning |
| För användning med (utrustning) | Vävnadskvarn/homogenisator, PTFE vanlig eller tandad kolv |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto