Läs mer
Hirschmann™ Klass A volymflaskor med ihålig glaspropp
Produktkod. 11726762
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Standard konisk fog:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
19/32 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11726762
Brand: Hirschmann™ 2820260
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Möjliggör exakt, säker vätskemätning och hantering i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass A volymflaskor med ihålig glaspropp är tillverkade av slitstark DURAN™ glasrör.
  • Med NS slipad, ihålig glaspropp
  • Med blå bets gradering
  • Enl. till DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Glas
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 90 mm
Gräns för fel ±0,025 ml
Standard konisk fog 7/16 NS Standard Ground
Tolerans ±0,025 ml
Graderad Ja
Klass A