Läs mer
Plas Labs™ Handskbox 855-ACB Anaerobic Chamber
Produktkod. 10550293
Spänning:
120 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10550293
Brand: Plas Labs™ 855ACB/EXP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Styr din atmosfär manuellt när du arbetar med syrekänsliga material i detta handskfack. Plas Labs™ Handskbox 855-ACB Anaerobic Chamber använder en katalysatorvärmare för att reducera alla spår som kommer in i syre till vattenånga.
  • Standard 24 månaders garanti (gäller inte handskar och förbrukningsvaror)
  • Formad i ett stycke klar akryl topp
  • Självtätande snabbfrånkopplingar gör det möjligt för operatören att byta ut torkningen utan att störa den interna atmosfären
  • Matchad formgjuten härdplast vit botten
  • Justerbar vakuummätare på överföringskammaren
  • Två vakuumtryckspumpar, vardera en för överföringskammare och torktåg
  • Fyra nyckelkranventiler för spolning
  • Torktåget inkluderar polykarbonatkapslar som innehåller DesiSphere™
  • Den inre luckan på överföringskammaren öppnas automatiskt när tryck neutraliseras mellan huvudkammaren och överföringskammaren
  • Alla reglage är upplysta
  • Överföringskammaren är 12 tum. lång och 11 tum. i diameter (ID)
  • Bright Light-system (40 000 timmars lampgaranti)
  • Elektrisk uttagslist; UL &CSA godkänd, sjukhusklass med fyra uttag
  • Vit ambidextrous Hypalon handskar
  • Alla klämmor är justerbara för att kompensera för slitage
Specifikationer
Djup (metriskt) 119 cm
Djup (metrisk) interiör 97 cm
Höjd (metrisk) 107 cm
Höjd (metrisk) interiör 79 cm
Hertz 60 Hz
Spänning 120 V
Volym (metrisk) 1157 L
Vikt (metrisk) 135 kg
Bredd (metrisk) 193 cm
Bredd (metrisk) Interiör 152 cm