Läs mer
Glutaraldehyde Solution (25%/Certified/BioReagent), Fisher BioReagents
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
Beskrivning
Rekommenderad förvaring
KEEP REFRIGERATED or in a very cool place to retard polymerisation
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glutaraldehyde Solution |
| Fysisk form | Liquid |
| Smältpunkt | -5°C |
| Namnnotering | 25% |
| Kokpunkt | 100°C |
| Densitet | 1.060g/cm³ |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Ångtryck | 16.4mmHg at 20°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Analysprocentintervall | 24.0 to 26.5 % |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Glutaric dialdehyde 25 % solution
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Glutaraldehyde