Läs mer
Glutationreducerad kristallin MP Biomedicals
Product Code. p-3178889 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
1g
25g
50g
5g
Product Code. 11364259
Brand: MP Biomedicals 0210181401
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 70-18-8
Molekylformel C10H17N3O6S
Molekylvikt (g/mol) 307.321
MDL-nummer MFCD00065939
InChI-nyckel RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Synonym glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(karboximetylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentansyra
LEDER C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Specifications
Kemiskt namn eller material Glutathione
Namnnotering Reduced
Färg Vitt
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 307.3
Fysisk form Pulver