Läs mer
Cytiva Glutation Sepharose™ 4B Media
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
10 mL
100 mL
300 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
300ml
Beskrivning
- Bindningskapacitet: >5 mg hästlever GST/ml medium (flödesberoende) Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
- Rekommenderad flödeshastighet (H 2 O vid rumstemperatur): 75 cm/timme
- Stabil i närvaro av alla vanligt använda vattenhaltiga buffertar
- Stabil i pH-intervall 4 till 13
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Glutation Sepharose 4 B |
| pH-intervall | 4 till 13 |
| Partikelstorlek | 90μ m |
| Kvantitet | 100 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Glutathione Sepharose 4B, 100 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Ethanol