Läs mer
Glycerol, 99+%
Produktkod. 11443297
Kvantitet:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
2500ml
500ml
Produktkod. 11443297
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16205.0F
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Glycerol används som lösningsmedel, sötningsmedel, konserveringsmedel, frostskyddsmedel, förtjockningsmedel i likörer och fuktighetsbevarande medel i livsmedelsindustrin. Det används också vid framställning av farmaceutiska och personliga vårdprodukter, vilket förbättrar jämnheten och ger smörjning. Det är en aktiv komponent i glycerintvål. Den kan appliceras i hostsirap, elixir och slemlösande medel, tandkräm, tvål, munvatten, hudvårdsprodukter, rakkräm, hårvårdsprodukter och vattenbaserade personliga glidmedel. Det används som utgångsmaterial för framställning av nitroglycerin, allyljodidie, epiklorhydrin och glycerinacetat. Inom medicinskt område används det också som ett laxermedel och en tillfällig minskning av det inre trycket i ögat. Utöver detta är det involverat för att hjälpa till vid gjutning av gradientgeler, proteinstabilisator och lagringsbuffertkomponent.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel
Glycerol används som lösningsmedel, sötningsmedel, konserveringsmedel, frostskyddsmedel, förtjockningsmedel i likörer och fuktighetsbevarande medel i livsmedelsindustrin. Det används också vid framställning av farmaceutiska och personliga vårdprodukter, vilket förbättrar jämnheten och ger smörjning. Det är en aktiv komponent i glycerintvål. Den kan appliceras i hostsirap, elixir och slemlösande medel, tandkräm, tvål, munvatten, hudvårdsprodukter, rakkräm, hårvårdsprodukter och vattenbaserade personliga glidmedel. Det används som utgångsmaterial för framställning av nitroglycerin, allyljodidie, epiklorhydrin och glycerinacetat. Inom medicinskt område används det också som ett laxermedel och en tillfällig minskning av det inre trycket i ögat. Utöver detta är det involverat för att hjälpa till vid gjutning av gradientgeler, proteinstabilisator och lagringsbuffertkomponent.
Löslighet
Blandbar med vatten och alkohol. Delvis blandbar med eter och etylacetat. Oblandbar med kloroform.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med perklorsyra, blyoxid, ättiksyraanhydrid, nitrobensen, klor, peroxider, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
Smältpunkt 18°C
Densitet 1.26
Kokpunkt 182°C (20 mmHg)
Flampunkt 160°C (320°F)
Odör Odorless
Linjär formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brytningsindex 1.474
Kvantitet 2500 mL
Beilstein 635685
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,4484
Löslighetsinformation Miscible with water and alcohol. Partially miscible with ether and ethyl acetate. Immiscible with chloroform.
Formel vikt 92.09
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glycerol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.