Läs mer
Glycerol (molekylärbiologi), Fisher BioReagents™
Produktkod. p-26130
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
Produktkod. 10021083
Brand: Fisher BioReagents BP2291
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For low-temperature storage of enzymes and bacterial cultures.
För lågtemperaturlagring av enzymer och bakteriekulturer
Glycerol används för lågtemperaturlagring av enzymer och bakteriekulturer, rening av proteiner och som en komponent i elektroforesladdningsbuffertar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
Nedbrytningsinformation >290°C
Smältpunkt 18°C
Densitet 1.261g/cm³
pH 5
Kokpunkt 290°C
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- and Protease-Free
Analysprocentintervall ≥99.5 %
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Kvantitet 1 L
Merck Index 15, 4520
Formel vikt 92.09
Ångtryck 0.003mbar at 50°C
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Viskös vätska