Läs mer
Glycerol, puriss. pa, ACS-reagens, Honeywell
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycerol |
| Densitet | 1.25g/mL |
| Flampunkt | 160°C (320°F) |
| Tändpunkt | 698°F |
| Linjär formel | HOCH2CH(OH)CH2OH |
| Kvantitet | 250 mL |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 635685 |
| Ångdensitet | 3.1 (vs air) |
| Formel vikt | 92.09g/mol |
| Visa mer |