Läs mer
Glycerol, puriss. pa, ACS-reagens, Honeywell
Produktkod. p-7073683
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
Produktkod. 15685690
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 49770250ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
Densitet 1.25g/mL
Flampunkt 160°C (320°F)
Tändpunkt 698°F
Linjär formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Kvantitet 250 mL
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Ångdensitet 3.1 (vs air)
Formel vikt 92.09g/mol
Ångtryck 1 mmHg (20°C)
Procent renhet ≥99.5% (GC)
Kvalitet ACS/puriss. pa