Läs mer
Glycidylmetakrylat, 97 %, stabiliserat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10124420 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
Produktkod. 10124420
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 106-91-2 | C7H10O3 | 142.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-91-2, 150-76-5
InChI-nyckel VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycidyl methacrylate, 2,3-epoxypropyl methacrylate, sy-monomer g, glycidol methacrylate, acriester g, blemmer g, blemmer gma, light ester g, glycidylmethacrylate, 2-methacryloxy methyl oxirane
PubChem CID 7837
IUPAC-namn oxiran-2-ylmetyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OCC1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycidyl methacrylate
Smältpunkt -41.0°C
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kokpunkt 189.0°C
Flampunkt 76°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H10O3
Brytningsindex 1.4490 to 1.4510
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible in almost all common organic solvents
Stabilisator 50 to 150ppm MEHQ
Molekylvikt (g/mol) 142.15
Viskositet 2.5 mPa.s (20°C)
Formel vikt 142.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glycidyl methacrylate, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.