Läs mer
Sampling Systems™ GMP Pallkniv
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
190 mm
240 mm
325 mm
380 mm
440 mm
490 mm
Beskrivning
- Stark och flexibel
- Utbud av olika längder
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Böjd |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Pallkniv |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 380 mm |