Läs mer
Cytiva (formerly Pall Lab) GN-6-membran, 0,45μ m
Yttyp:
Med rutnät
Vanlig
Antal per förpackning:
10 x 200/förp.
200/förpackning
5 x 200/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Beskrivning
- Designad endast för laboratorieapplikationer
- Inte godkänt för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska andra patientrelaterade tillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Bulk med pergamentseparatorer |
| Material | MCE |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Antal per förpackning | 200/förpackning |
| Steriliseringsmetod | Gammabestrålad |
| Yttyp | Vanlig |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |