Läs mer
3M™ GoggleGear™ 6000 skyddsglasögon
Produktkod. p-200003844 Handla allt 3M Produkter
Ram färg:
Blått
Rött
Produktkod. 17805676
Brand: 3M™ 7100216192
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GoggleGear™ Skyddsglasögon 6000-serien har en stor profil med indirekt ventilation för luftcirkulation med Scotchgard™ Anti-dimma och anti-scratch beläggning.
  • För skyddsglasögon med indirekt ventilation och en 3M™ Scotchgard™ Anti-Imma och Anti-Scratch beläggning, använd 3M™ GoggleGear™ Skyddsglasögon 6000-serien.
  • Våra stora skyddsglasögon har indirekt ventilation för att tillåta luft att cirkulera och hjälpa till att minska imma.
  • Polykarbonatlinsen har en 3M™ Scotchgard™ Anti-dim- och anti-scratch-beläggning för överlägset anti-imskydd och ökad hållbarhet som motstår imma längre än traditionella anti-im-beläggningar, även efter upp till 25 tvättar med vatten* .
  • Finns i en rad färger på höljet och två linsalternativ.
  • *3M intern testning enligt EN168 testmetod jämfört med traditionella anti-dimbeläggningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Hold (Håll)
Produkttyp Skyddsglasögon
Ram färg Rött
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polypropen
UV-skydd UV400
Ramtyp Stor profil