Läs mer
Gold wire, 1.0mm (0.04in) dia, Premion™, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11307048
Kvantitet:
2 cm
10 cm
50 cm
Förpackningsstorlek:
10cm
2cm
50cm
Produktkod. 11307048
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014726.BW
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Form: Ca.15,15g/m
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-57-5
Molekylformel Au
Molekylvikt (g/mol) 196.97
MDL-nummer MFCD00003436
InChI-nyckel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-namn guld
LEDER [Au]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold
Färg Gyllene
Utseende Gold colored wire
Kvantitet 50 cm
Odör Odorless
Analysprocentintervall 99.999% (Metals basis)
Form Wire
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.