Läs mer
Gosselin™ 5 ml runda provrör
Produktkod. 11759412
Material:
Polypropen
Polystyren
Förslutningstyp:
Ingår ej
Rak mössa
Wing Cap
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Paket med 2500
Paket med 4000
Produktkod. 11759412
Brand: Gosselin TK75022
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren eller polypropen. Gosselin™ 5 ml Round-Base provrör har en rund form.
  • Naturligt polystyren eller polypropenrör
  • Nominell kapacitet på 5 ml
  • Monteras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004, ISO 11137
Stängningsfärg Rött
Stängningsmaterial LDPE
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Material Polystyren
För användning med Klinisk, mejeri, miljö, industri, mikrobiologi
Inkluderar Rak keps
Förpackning 500BG
Kvantitet 2000 pack
Kantad Nej
Sterilitet Sterila
Diameter (metrisk) 12.8 mm
Förslutningstyp Rak mössa
Produkttyp Provrör