Läs mer
Gosselin™ 5 ml runda provrör
Material:
Polypropen
Polystyren
Förslutningstyp:
Ingår ej
Rak mössa
Wing Cap
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Paket med 2500
Paket med 4000
Beskrivning
- Naturligt polystyren eller polypropenrör
- Nominell kapacitet på 5 ml
- Monteras
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EG N °1935/2004, ISO 11137 |
| Stängningsfärg | Rött |
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med | Klinisk, mejeri, miljö, industri, mikrobiologi |
| Inkluderar | Vingmössa |
| Förpackning | 500BG |
| Kvantitet | 2000 kartong |
| Visa mer |