Läs mer
Corning™ Autoklavpåsar tryckta med Biohazard-logotypen
Produktkod. 15537885
Kapacitet (metrisk):
3 l
9 l
14 l
21 l
33 l
Bredd (metrisk):
255 mm
300 mm
400 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15537885
Brand: Corning™ SA0910
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för bortskaffande av kontaminerat avfall i autoklav. Gosselin™ Autoklavpåsar tryckta med Biohazard-logotypen tål autoklaveringstemperaturer upp till 134 C/°273,2 °F.
  • Polypropen (PP) resistenta påsar
  • Termiskt motstånd 134 °C
  • Genomskinlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 9 l
Material Polypropen
Tjocklek (metrisk) 40μ m
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Bredd (metrisk) 300 mm
Höjd (metrisk) 500 mm