missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Gosselin™ Kontakta Dish

Produktkod. 12314089
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Sterilitet:
Aseptisk
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 720
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 12314089

Brand: Gosselin BP6308

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Optimerad för automation--Gosselin™ Petriskålar är tillverkade av kristallpolystyren

  • 65 x 14,5 mm (D x H)
  • 0/3/4 ventiler
  • Kristallpolystyren (PS)
  • Optimal planhet
  • Grepplock
  • Gjuten galler 10 x 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad CE, IVD, EC N °1935/2004, ISO 11137
Färg Naturlig
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Typ Kontakta Petri Plate
Räkna väl 1
För användning med (applikation) För användning inom klinisk, miljö, industri, mikrobiologi
Kvantitet 720 kartong
Höjd (metrisk) 14.5 mm
Diameter (metrisk) 65 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.