Learn More
Gosselin™ Rektangulära flaskor med manipuleringssäkert skruvlock
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Stängningsfärg:
Rött
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
Ej monterade
Monteras
Unit Size:
Paket med 170
Paket med 312
Description
- Brottsäker
- Omvända graderingar
- Läckagesäkert stängningssystem
- Finns antingen aseptisk eller steril
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 20 mm |
| Inkluderar | Röd LDPE-skruvlock med formad tätning |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 72mm |
| Förpackning | Monteras |
| Kvantitet | 170/kartong |
| Sterilitet | Sterila |
| Bredd (metrisk) | 52mm |
| Show More |