Läs mer
Gosselin™ Natural Polystyrene Flat Base Tube
Bottenform:
Plan
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 35 mL |
| Färg | Natural |
| För användning med (applikation) | Clinical, dairy, environment, industries, microbiology |
| Höjd (metrisk) | 95 mm |