Läs mer
Gosselin™ Aeseptisk petriskål, dubbelpåsad med spårbarhetsetiketter
Höjd (metrisk):
14,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 825
Beskrivning
- Optimerad för automatisering
- Ventilerad: 3 ventiler
- Dubbel ytterpåse med spårbarhetsetikett
- Tillverkad i klass 100 miljö
- Hög kvalitetskontrollstandard
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, IVD, EC N °1935/2004, ISO 11137, Aseptisk |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Petriskål |
| Räkna väl | 1 |
| För användning med (applikation) | För användning inom klinisk, miljö, industri, mikrobiologi |
| Kvantitet | 825 kartong |
| Höjd (metrisk) | 14,2 mm |
| Visa mer |